Learn More
Ansell™ NitraSafe™ 28-329 Series Nitrile Heavy Weight Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Permiten manipular de piezas de metal pesado aceitosas de forma segura, mientras que la espuma NitraSafe™ combina un buen agarre y comodidad.
- Ambos guantes, en combinación con el puño NitraGold™, ofrecen una excelente protección mecánica contra los cortes y la abrasión.
- Construcción cortada y cosida
- Diseño de tejido de punto jersey de algodón Kevlar™
- Revestimiento de nitrilo
- Acabado con revestimiento de palma
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE 0493, categoría estándar III EN 388: 4331 |
Material del manguito | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso alto |
Tamaño | 10 |
Estilo de puño de los guantes | Nitragold™ |
Material de revestimiento | Fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ y tejido de punto jersey de algodón |
Revestimiento | Fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ y tejido de punto jersey de algodón |
Tipo de Palm | Palma recubierta |
Cantidad | 72 par |