missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitinol Wire, 0.5mm (0.02 in.) dia., Alfa Aesar™

Form: 13.07g/10m; Af Approx. 10deg.C; Superelastic; Oxide surface

Marca:  Alfa Aesar 044950.H2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11490930

  • 407.00€ / 50 metros


Fecha de envío estimada
del proveedor 20-02-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

Nitinol
50m
Silver-gray wire
MFCD02091734
Silver to Gray
Alloy N, Straight Annealed
Odorless
Wire, 0.5mm (0.02 in.) dia.
Videos
SDS