missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitinol Wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., Alfa Aesar™

Form: Approx. 3.27g/10m; Af Approx. 10deg.C; Superelastic; Oxide surface

Marca:  Alfa Aesar 044947.G6

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11490920

  • 81.00€ / 10 metros


En stock 1
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

Nitinol
10m
Silver-gray wire
MFCD02091734
Silver to Gray
Alloy N, Straight Annealed
Odorless
Wire, 0.25mm (0.01 in.) dia.
Videos
SDS