Learn More
Resorte de bobina de tensión de nitinol, aleación M, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045655.KM
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15494005
  • 391.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm
MFCD02091734
Níquel:55,75 %; titanio:44,25%
Sólido
Nitinol tension coil spring
7440-02-0,7440-32-6
25 Pc.
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos