Learn More
Alfa Aesar™ Nitinol foil, 0.05mm (0.002 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface
Marca:  Alfa Aesar™ 045663.GE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15444015
  • 912.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
05-01-2021
Especificaciones
Nitinol foil
75 x 100 mm
MFCD02091734
Odorless
≈0.25g/25x25mm
0.05mm (0.002 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface
Insoluble in water.
Af aprox. 45 °C
Videos
SDS Documentos