Learn More
Muelle de bobina de compresión de Nitinol, diámetro del alambre de 1,0 mm , diámetro medio de bobina de 7,0 mm, aleación M, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045578.KN
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15493995
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nitinol compression coil spring, Alloy M
MFCD02091734
Odorless
Wire diameter 1.0mm (0.039 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.27 in.)
100 Pc.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos