Learn More
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH Buffer Solution Sachets
Offers the highest possible pH precision. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH Buffer Solution Sachets are specified to three decimal places and come with a printed certificate that guarantees traceability. Individual packets guarantee fresh solution for every calibration, as well as maximum ease of use.
122.00€ - 123.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Electrodo de pH |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Medición de pH, calibración de electrodos |
Trazable por el NIST | Sí |
Cantidad | 30 × 20 ml |
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15392265
|
Mettler Toledo™
30111136 |
4,006 (a 25 °C) |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15312275
|
Mettler Toledo™
30111137 |
6,865 (a 25 °C) |
122.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15322275
|
Mettler Toledo™
30111138 |
9,180 (a 25 °C) |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
pH measurements are only as accurate as the buffer solutions used for calibration purposes. Maximum precision is guaranteed with fully traceable NIST/DIN buffers. (pH electrodes should be calibrated at least once a day prior to measurements and after every cleaning, regeneration or long-term storage.)
- NIST/DIN pH buffers are specified and guaranteed to three decimal places, offering top precision
- Individual sachets guarantee fresh solution for every calibration, as well as maximum ease of use
- A test certificate and detailed label with a temperature table comes with every box
- All SDS and labels contain information according to GHS (Globally Harmonized System)
Especificaciones
Electrodo de pH | |
Medición de pH, calibración de electrodos | |
Sí | |
30 × 20 ml |