Learn More
Niobium(V) oxide, 99.9985% (metals basis), Alfa Aesar™ Puratronic™
Marca:  Alfa Aesar 010822.A1
Detalles adicionales : CAS : 1313-96-8 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316957
  • 1212.00€ / 1 Kg
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
1313-96-8
265.808
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
123105
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Nb2O5
MFCD00011128
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobium oxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
dioxoniobiooxy(dioxo)niobium
Especificación
Niobium(V) oxide
99.9985% (metals basis)
MFCD00011128
niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobium oxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
265.808
265.81
Odorless
1kg
1313-96-8
Nb2O5
White powder or lump
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
dioxoniobiooxy(dioxo)niobium
123105
Powder
White