Learn More
Fluoruro de niobio(V), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314959
316.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-68-8
F5Nb
187.90
MFCD00011129
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Niobium pentafluoride
pentafluoruro de niobio (5+)
[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-68-8
F5Nb
187.90
MFCD00011129
AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Niobium pentafluoride
pentafluoruro de niobio (5+)
[F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5]
Niobium(V) fluoride is used as a starting material to prepare other niobium compounds. It acts as an intermediate during the recovery of niobium metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición ∼230°C
Nombre del producto químico o material Niobium (V) fluoride
Punto de fusión 80°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,6558
Información de solubilidad Hydrolyzes in water,alcohol,and caustic solutions; Sparingly soluble in CS2,chloroform; Forms complexes with Lewis basesSlightly soluble in carbon disulfide and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.91
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.92 g/mL