Learn More
Cloruro de niobio(V), 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050185
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10026-12-7
Cl5Nb
270.156
MFCD00011127
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
24818
pentacloroniobio
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10026-12-7
Cl5Nb
270.156
MFCD00011127
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem
24818
pentacloroniobio
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
It is used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. It is also used in the preparation of pure niobium, and as an intermediate, precursor to many other laboratory reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 248.2°C
Nombre del producto químico o material Niobium(V) chloride
Punto de fusión 208.3°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,6557
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,HCl,and Carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.2
Porcentaje de pureza 99.95%
Olor Acidic
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.74 g/mL