Learn More
Niobium powder, APS 1 to 5 micron, 99.8% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 040478.22
Detalles adicionales : CAS : 7440-03-1 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318458
  • 166.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-03-1
92.91
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
23936
niobium
Nb
MFCD00011126
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CHEBI:33344
[Nb]
Especificación
Niobium
7440-03-1
99.8% (Metals basis)
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
niobium
92.91
CHEBI:33344
Gray
100g
gray powder
Nb
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
[Nb]
Odorless
23936
Powder