Learn More
Niobium powder, -325 mesh, 99.99% (metals basis excluding Ta), Ta >500ppm, Puratronic™, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 040510.18
Detalles adicionales : CAS : 7440-03-1 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318498
  • 214.00€ / 50 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
7440-03-1
92.91
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
23936
niobium
Nb
MFCD00011126
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CHEBI:33344
[Nb]
Especificación
Niobium powder
7440-03-1
Nb
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
[Nb]
92.91
CHEBI:33344
Gray
50g
99.99% (Metals basis excluding Ta)
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
niobium
23936
Aps 10 Micron