Learn More
Niobium, plasma standard solution, Nb 1000μg/mL, Alfa Aesar™, Specpure™
Marca:  Alfa Aesar 013831.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311389
  • 56.40€ / 100 ml
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
7440-03-1
92.91
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:33344
[Nb]
Nb
MFCD00011126
23936
niobium
Especificación
Niobium
Liquid
MFCD00011126
[Nb]
92.91
CHEBI:33344
100mL
7440-03-1
Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
niobium
23936