Learn More
Niobio n-butóxido, 99 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050346
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51030-47-8
C20H50NbO5
463.521
MFCD00144916
OMBQVKDAXPUDBD-UHFFFAOYSA-N
butan-1-ol; niobium, niobium v-n-butoxide
50912030
butan-1-ol;niobio
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Nb]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51030-47-8
C20H50NbO5
463.521
MFCD00144916
OMBQVKDAXPUDBD-UHFFFAOYSA-N
butan-1-ol; niobium, niobium v-n-butoxide
50912030
butan-1-ol;niobio
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Nb]
Niobium n-butoxide plays an important role as a precursor in chemical synthesis. It is also used in the production of nano-materials. It acts as a precursor for dielectric films and structures with controlled properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Niobium n-butoxide
Densidad 1.09 g/mL
Punto de ebullición 197°C (0.15 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Nb[O(CH2)3CH3]5
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with hydrocarbons,ketones and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido