Learn More
Alfa Aesar™ Niobium n-butoxide, 99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 036570.14
Detalles adicionales : CAS : 51030-47-8 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377998
  • 727.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-12-2018
Añadir a la cesta
Especificación
51030-47-8
463.521
OMBQVKDAXPUDBD-UHFFFAOYSA-N
50912030
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Nb]
C20H50NbO5
MFCD00144916
butan-1-ol; niobium, niobium v-n-butoxide
butan-1-ol;niobium
Especificación
Niobium n-butoxide
Moisture Sensitive
25g
(metals basis)
Nb[O(CH2)3CH3]5
butan-1-ol; niobium, niobium v-n-butoxide
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Nb]
463.521
458.12
99%
1.09g/mL
197°C (0.15mmHg)
51030-47-8
C20H50NbO5
MFCD00144916
OMBQVKDAXPUDBD-UHFFFAOYSA-N
butan-1-ol;niobium
50912030