Learn More
Isopropoxida de niobio, 99 % (base metálica), 10 % p/v en isopropanol/hexano (50:50), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11318008
392.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18368-80-4
C15H40NbO5
393.386
MFCD00144915
FTYCGXPVPAOYKN-UHFFFAOYSA-N
niobium isopropoxide, in isopropanol/hexane
76420078
niobio;propan-2-ol
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Nb]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
18368-80-4
C15H40NbO5
393.386
MFCD00144915
FTYCGXPVPAOYKN-UHFFFAOYSA-N
niobium isopropoxide, in isopropanol/hexane
76420078
niobio;propan-2-ol
CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Nb]
Niobium isopropoxide can be used to accelerate the drying of paints or printing inks. It is also used as effective catalysts in the conversion of an aldehyde to an ester, ketones to secondary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Niobium isopropoxide
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Nb[OCH(CH3)2]5
Cantidad 100 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water. Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol,reacts with other alcohols,ketones and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.35
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % p/v en isopropanol/hexano (50:50)
Forma física Líquida