Learn More
Alfa Aesar™ Niobium, AAS standard solution, Specpure™, Nb 1000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 088083.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1790 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11319179
  • 35.40€ / 100 ml
En stock 10
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00011126
Especificación
Niobium, AAS standard solution
MFCD00011126
NbCl5 in 2% HF
Specpure™
Nb 1000μg/mL
UN1790
Liquid
100mL