missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NINJ2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 14085-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16812574

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 28-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Homophilic cell adhesion molecule that promotes axonal growth. May play a role in nerve regeneration and in the formation and function of other tissues.
Especificaciones

Especificaciones

NINJ2
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9JHE8, Q9JL89, Q9NZG7
Nerve injury induced protein 2, NINJ2, ninjurin 2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
29862, 4815, 59115
Western Blot
Unconjugated
NINJ2
Liquid
Ninj2
NINJ2 Fusion Protein Ag5215
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados