missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human NIM1, GST Tag Recombinant Protein
NIM1K Recombinant Human Protein or NIM1 belongs to the CAMK kinase family.
524.00€ - 7580.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_699192 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 75.9 kDa |
Familia Quinasa | CAMK Unique Kinase Family |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17198775
|
Invitrogen™
A33363 |
1 mg |
7580.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15970283
|
Invitrogen™
A30503 |
10 μg |
524.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17168735
|
Invitrogen™
A32873 |
100 μg |
2435.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Unlike to other AMPK-related kinases, NIM1 cannot be phosphorylated and activated by LKB1. Two somatic mutations (P333S and P411T) were found in lung neuroendocrine carcinoma and lung large cell carcinoma samples.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Especificaciones
NP_699192 | |
75.9 kDa | |
Full Length | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Insect | |
Liquid |
Kinase Assay | |
CAMK Unique Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Full Length, Recombinant, Active |