Learn More
Ácido nicotínico, especificado según los requisitos de Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3361489
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
59-67-6
C6H5NO2
123.11
MFCD00006391
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
938
CHEBI:15940
ácido piridina-3-carboxílico
OC(=O)C1=CC=CN=C1
59-67-6
C6H5NO2
123.11
MFCD00006391
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
938
CHEBI:15940
ácido piridina-3-carboxílico
OC(=O)C1=CC=CN=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid
Punto de fusión 236.0°C to 239.0°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,661
Información de solubilidad (in water) Sparingly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Sustancias relacionadas Passes test
Grado Especificado de acuerdo con los requisitos de Ph. Eur.