Learn More
Ácido nicotínico, especificado según los requisitos de Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nicotinic acid |
Punto de fusión | 236.0°C to 239.0°C |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 15,661 |
Información de solubilidad | (in water) Sparingly soluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.11 |
Sustancias relacionadas | Passes test |
Grado | Especificado de acuerdo con los requisitos de Ph. Eur. |