Learn More
N-óxido de ácido nicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758551
11.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2398-81-4
C6H6NO3
140.12
MFCD00006201
GDILJONVBZVAFH-UHFFFAOYNA-N
nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
16976
ácido 1-oxidopiridin-1-io-3-carboxílico
OC(=O)C1=C[NH++]([O-])[CH-]C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2398-81-4
C6H6NO3
140.12
MFCD00006201
GDILJONVBZVAFH-UHFFFAOYNA-N
nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
16976
ácido 1-oxidopiridin-1-io-3-carboxílico
OC(=O)C1=C[NH++]([O-])[CH-]C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid N-oxide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 260.0°C to 262.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7040
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino