Learn More
Nicotinic acid N-oxide, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 147781000
Detalles adicionales : CAS : 2398-81-4 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10427730
  • 71.20€ / 100 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
2398-81-4
139.11
FJCFFCXMEXZEIM-UHFFFAOYSA-N
16976
C1=CC(=C[N+](=C1)[O-])C(=O)O
C6H5NO3
MFCD00006201
nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
1-oxidopyridin-1-ium-3-carboxylic acid
Especificaciones
260.0°C to 262.0°C
Nicotinic acid N-oxide
Plastic bottle
2398-81-4
100.0
C6H5NO3
15, 7040
FJCFFCXMEXZEIM-UHFFFAOYSA-N
1-oxidopyridin-1-ium-3-carboxylic acid
16976
Fine Crystalline Powder
100g
Authentic
Beige
98.5
99%
MFCD00006201
nicotinic acid n-oxide, oxiniacic acid, nicotinic acid 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, nicotinic acid oxide, n-hydroxynicotinic acid, 3-carboxypyridin-1-ium-1-olate, 3-carboxypyridine n-oxide, 3-carboxypyridine 1-oxide, 3-pyridinecarboxylic acid oxide
C1=CC(=C[N+](=C1)[O-])C(=O)O
139.11
139.11
99%
Videos
SDS Documentos