Learn More
Hidrazida de ácido nicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10437540
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
553-53-7
C6H7N3O
137.14
MFCD00006383
KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
nicotinohydrazide, nicotinic acid hydrazide, nicotinic hydrazide, niazid, nicotinylhydrazide, nicotinoyl hydrazine, 3-pyridoyl hydrazine, 3-pyridylcarbonylhydrazine, nicotinoyl hydrazide, hydrazine, nicotinoyl
11112
piridina-3carbohidracida
NNC(=O)C1=CC=CN=C1
553-53-7
C6H7N3O
137.14
MFCD00006383
KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
nicotinohydrazide, nicotinic acid hydrazide, nicotinic hydrazide, niazid, nicotinylhydrazide, nicotinoyl hydrazine, 3-pyridoyl hydrazine, 3-pyridylcarbonylhydrazine, nicotinoyl hydrazide, hydrazine, nicotinoyl
11112
piridina-3carbohidracida
NNC(=O)C1=CC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid hydrazide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 163°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 41
Índice Merck 09, 6345
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino similar a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotinic acid hydrazide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.