Learn More
Ácido nicotínico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10591561
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
59-67-6
C6H5NO2
123.11
MFCD00006391
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
938
CHEBI:15940
ácido piridina-3-carboxílico
OC(=O)C1=CC=CN=C1
59-67-6
C6H5NO2
123.11
MFCD00006391
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
938
CHEBI:15940
ácido piridina-3-carboxílico
OC(=O)C1=CC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nicotinic acid
Nombre de nota 99.5%
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 236.0°C to 239.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 1 hr.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 22,38
Índice Merck 15,661
Información de solubilidad Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2