Learn More
Nicotine Bitartrate Dihydrate, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nicotine Bitartrate Dihydrate |
CAS | 1504589 |
Punto de fusión | 93°C to 95°C (literature) |
Color | Blanco |
pH | 3.18 (10% aq. soln.) (literature) |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d |
Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/mL - clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution) or alcohol |
Nombre IUPAC | Ácido pent-4-inoico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.44 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nicotine Bitartrate Dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Nicotine BitartrateDihydrate