Learn More
Nicotine Bitartrate Dihydrate, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4405003
Click to view available options
Cantidad:
1 g
C18H30N2O14
498.44
MFCD00150899
LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
22464
O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
C18H30N2O14
498.44
MFCD00150899
LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
22464
O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Nombre del producto químico o material Nicotine Bitartrate Dihydrate
CAS 1504589
Punto de fusión 93°C to 95°C (literature)
Color Blanco
pH 3.18 (10% aq. soln.) (literature)
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/mL - clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution) or alcohol
Nombre IUPAC Ácido pent-4-inoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.44
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotine Bitartrate Dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nicotine BitartrateDihydrate