Learn More
Fosfato de β-nicotinamida adenina dinucleótido, sal monosódica, tetrahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15825198
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
1184-16-3
C21H27N7NaO17P3
765.39
MFCD00036973
JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
131845262
sodium 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(oxido)phosphoryl]oxy}methyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
1184-16-3
C21H27N7NaO17P3
765.39
MFCD00036973
JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
131845262
sodium 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(oxido)phosphoryl]oxy}methyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre del producto químico o material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Beilstein 4779954
Formula Weight (peso de la fórmula) 837.45
Envase Frasco de plástico