missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, disodium salt, 98-100%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, disodium salt and monopotassium salt |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98-100% |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 787.4 |
Forma física | Polvo |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'