Learn More
β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
10 g
Descripción
La β-NAD se produce en las células vivas principalmente en el estado oxidado.
- Actúa como coenzima de las enzimas de transferencia de hidrógeno en las deshidrogenasas, especialmente en la deshidrogenación de los alcoholes primarios y secundarios.
- Normalmente actúa como un aceptador de hidrógeno, formando NADH, que luego sirve como un donante de hidrógeno en la cadena respiratoria.
- Se utiliza como sustrato para las enzimas que consumen NAD(+), entre las que se encuentran las transferasas ADP-ribosa, las polimerasas poli(ADP-ribosa), las sintasas cADP-ribosa y las sirtuínas.
- Recientemente se ha informado que es un agonista de P2Y11.
Especificaciones
Absorbancia | λ max (water): 259 ± 3nm |
Punto de fusión | 160°C (literature) |
pH | 2 to 4 (1% aq. soln.) |
Cantidad | 500 mg |
Información de solubilidad | Soluble in water (200mg/mL) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 663.4 (anhydrous) |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Polvo blanco |