Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nicotinamida, 99 %
Catalog Number p-172335
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
98-92-0
C6H6N2O
122.13
MFCD00006395
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
936
CHEBI:17154
piridina-3-carboxamida
C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
98-92-0
C6H6N2O
122.13
MFCD00006395
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
936
CHEBI:17154
piridina-3-carboxamida
C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nicotinamide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 128.0°C to 131.0°C
Color Blanco
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Punto de ebullición 150.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación >150°C
Pérdida por secado 0.5% max. (4 hrs) (silica gel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 40
Índice Merck 15, 6608
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/1.5mL alcohol,1g/10mL glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nicotinamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2