Learn More
Alfa Aesar™ Nickel wire, 0.38mm (0.015 in.) dia., 99.8% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010253.H9
Detalles adicionales : CAS : 7440-02-0 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 500m
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311318
  • 474.00€ / 500 metros
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-02-0
58.693
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificaciones
Nickel wire
500m
7440-02-0
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
Odorless
935
Wire
≈1.01g/m
0.38mm (0.015 in.) dia.
(metals basis)
MFCD00011137
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
58.693
CHEBI:28112
99.8%