Learn More
Patrón de níquel en aceite base 75, 1000 μg/g , SPEX CertiPrep™
Catalog Number 11490299
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado por la Guía 34 ISO/IEC, material de referencia certificado según la trazabilidad por el NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ni1000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Nickel Oil Standard
CAS 7440-02-0, 64742-65-0
% mín. CAS 0.5, 99.5
% máx. CAS 0.5, 99.5
Fórmula molecular Ni
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC nickel
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Grado Petróleo/plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.N.º
Aceite base 1000 μg/g ORG-NI8-2Z
Aceite base 5000 μg/g ORG-NI8-4Z
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis
Disolvente o matriz Base Oil 75
Cantidad 50 g
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 ug/g Nickel in Base Oil 75
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: petroleum distilates, nickel
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio