Learn More
Polvo de níquel, APS 2,2-3,0 micrómetros, 99,9 % (base metálica), C típicamente < 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082549
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nickel powder
Densidad Apparent density 0.5 to 0.65g/cm3
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica), C típicamente < 0,1 %
Número UN UN3089
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99.9%