Learn More
Nickel Powder, -325 mesh, 99.8% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: Conductive dendritic powder
Marca:  Alfa Aesar 043214.A3
Detalles adicionales : CAS : 7440-02-0 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309288
  • 436.00€ / 2 Kg
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
7440-02-0
58.693
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificación
Nickel
7440-02-0
99.8% (Metals basis)
MFCD00011137
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
58.693
CHEBI:28112
Silver to Gray
2kg
Silver gray powder
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
Odorless
935
Powder