Learn More
Níquel ftalocianina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-171813
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14055-02-8
C32H16N8Ni
571.23
MFCD00041954
LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
nickel phthalocyanine, nickel ii phthalocyanine, phthalocyanine, ni, nickel ii phthalocyanine, dye content 85 %
2735100
níquel(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacilo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tetraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaeno-37,39-diida
[Ni++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14055-02-8
C32H16N8Ni
571.23
MFCD00041954
LVIYYTJTOKJJOC-UHFFFAOYSA-N
nickel phthalocyanine, nickel ii phthalocyanine, phthalocyanine, ni, nickel ii phthalocyanine, dye content 85 %
2735100
níquel(2+) 2,11,20,29,37,38,39,40-octaazanonacilo[28.6.1.1³,¹⁰.1¹²,¹⁹.1²¹,²⁸.0⁴,⁹.0¹³,¹⁸.0²²,²⁷.0³¹,³⁶]tetraconta-1(36),2,4,6,8,10(40),11,13,15,17,19,21(38),22,24,26,28,30,32,34-nonadecaeno-37,39-diida
[Ni++].[N-]1C2=NC3=NC(=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C4N=C(N=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C41)C1=CC=CC=C31
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nickel phthalocyanine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Azul
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel phthalocyanine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.