Learn More
Lámina de metal de níquel, puro, aproximadamente 0,5 mm, Fisher Chemical
Catalog Number 10625502
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
250 g
This item is not returnable. View return policy
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
This item is not returnable. View return policy
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Punto de fusión 1455°C
Punto de ebullición 2732°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.7g/mol
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 1mmHg 1810
Formulario Sólido
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel, metal sheet
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.