Learn More
Nickel Iron Molybdenum foil, 0.102mm (0.004 in.) thick, annealed, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 045092.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456735
  • 75.80€ / cada uno
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
≈40.1g/150x300mm
0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
MFCD09910537
Nickel Iron Molybdenum foil
300 x 300mm
Ni:Fe:Mo
Foil