missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 227676-1KG

Detalles adicionales : CAS : 10101-97-0 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III

Cantidad. 1kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15612260

  • 122.56€ / 1 Kg


Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

10101-97-0
99%
NiSO4 · 6H2O
3077
Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate
ACS Reagent
MFCD00149813
2.07 (vs air)

Especificaciones

Nickel(Ii) Sulfate Hexahydrate
10101-97-0
99%
NiSO4 · 6H2O
3077
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
262.839
CHEBI:53437
1kg
262.85g/mol
ACS Reagent
H12NiO10S
MFCD00149813
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
nickel(2+);sulfate;hexahydrate
5284429
2.07 (vs air)
Videos