Learn More
Octanoato de níquel(II), en alcoholes minerales (8 % de Ni), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050796
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4995-91-9
C8H16NiO2
202.907
MFCD00064239
ANYMYNDNCKURBB-UHFFFAOYSA-N
nickel dioctanoate, nickel 2+ caprylate, nickel octoate, caprylic acid, nickel ii salt, octanoic acid, nickel 2+ salt
54611835
níquel; ácido octanoico
CCCCCCCC(=O)O.[Ni]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4995-91-9
C8H16NiO2
202.907
MFCD00064239
ANYMYNDNCKURBB-UHFFFAOYSA-N
nickel dioctanoate, nickel 2+ caprylate, nickel octoate, caprylic acid, nickel ii salt, octanoic acid, nickel 2+ salt
54611835
níquel; ácido octanoico
CCCCCCCC(=O)O.[Ni]
Nickel(II) octanoate is used to prepare nickel based catalysts using niobia modified silica as support. It is also used as a catalyst and involved in the treatment of qaiyarah heavy crude oil, petrolene using ethanol as a solvent and reductant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nickel(II) octanoate
Nombre de nota In mineral spirits
Color Verde
Densidad 0.95 g/mL
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)6COO]2Ni
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Miscible with ethanol,chloroform,acetonitrile,ether,carbon disulfide,petroleum ether and glacial acetic acid. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 8 % Ni
Forma física Líquida