Learn More
Formato de níquel(II) dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11311349
78.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15694-70-9
Ni(HCO2)2·2H2O
MFCD00153034
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
15694-70-9
Ni(HCO2)2·2H2O
MFCD00153034
Para preparaciones de catalizador de níquel
Nickel(II) formate dihydrate is used in nickel catalyst preparations. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nickel(II) formate dihydrate
Punto de fusión 130°C to 140°C-2H2O
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Información de solubilidad In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.77 (148.74anhydrous)
Aspecto Green powder
Densidad 2.15