Learn More
Nickel(II) chloride hexahydrate, Puratronic, 99.9995% (Metals Basis), Alfa Aesar™
Marca: Alfa Aesar 043185.14
Detalles adicionales : CAS : 7791-20-0 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 25g |
---|
7791-20-0 | |
Cl2Ni·6H2O | |
MFCD00149809 |
Especificación
Nickel(II) chloride hexahydrate | |
99.9995% (Metals Basis) | |
MFCD00149809 | |
Crystalline | |
Green |
7791-20-0 | |
Cl2Ni·6H2O | |
237.71 | |
Odorless | |
25g |