Learn More
Alfa Aesar™ Nickel(II) chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 043441.06
Detalles adicionales : CAS : 7718-54-9 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3288 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315747
  • 139.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-05-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7718-54-9
129.593
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:34887
Cl[Ni]Cl
Cl2Ni
MFCD00011142
24385
dichloronickel
Especificaciones
Nickel (II) chloride
7718-54-9
Cl2Ni
MFCD00011142
14,6505
Cl[Ni]Cl
129.593
CHEBI:34887
Crystalline Powder
3.55g/mL
Hygroscopic
1,001°C
Anhydrous
(metals basis)
NiCl2
UN3288
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
dichloronickel
24385
129.6
99.99%
Odorless
Yellow
5g