Learn More
Alfa Aesar™ Nickel gauze, 50 mesh woven from 0.05mm (0.002 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 040914.GT
Detalles adicionales : CAS : 7440-02-0 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 150 x 150mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375197
  • 161.00€ / cada uno
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7440-02-0
58.693
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificación
Nickel gauze
Woven from 0.05mm (0.002 in.) dia. wire
Ni
50 Mesh
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
58.693
CHEBI:28112
150 x 150mm
7440-02-0
MFCD00011137
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
Odorless
935
Wire Cloth