Learn More
Nickel foil, >99% (metals basis), Alfa Aesar™
Form: approx. 27.1g/20x30cm, Temper: soft
Marca:  Alfa Aesar 042634.CJ
Detalles adicionales : CAS : 7440-02-0 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 30 x 100cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316129
  • 248.00€ / cada uno
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7440-02-0
58.693
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Especificación
Nickel
7440-02-0
8.908g/cm3 at 20°C
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
Odorless
935
Foil, 0.05mm (0.002 in.) thick
30 x 100cm
Silver gray foil
99+% (Metals basis)
MFCD00011137
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
58.693
CHEBI:28112
Silver to Gray