Learn More
Alfa Aesar™ Nickel Copper plate, alloy 400, 3.18mm (0.125 in.) thick
Marca:  Alfa Aesar™ 045191.GT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446815
  • 201.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Ni:Cu; 67:33 wt%
150 x 150mm
MFCD00801098
Nickel Copper plate, Alloy 400
3.18mm (0.125 in.) thick
Plate