Learn More
Lámina de níquel cobre, aleación 400, 0,81 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045169.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496795
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nickel Copper foil, Alloy 400
Ni:Cu; 67:33 wt%
300 x 300 mm
0.81mm (0.032 in.) thick
MFCD00801098
Papel de aluminio
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos