Learn More
Alambre de níquel cromo, 0,51 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11301489
75.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 m
500 m
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
11106-97-1
CrNi
110.69
MFCD00673110
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
11320920
[Cr].[Ni]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
11106-97-1
CrNi
110.69
MFCD00673110
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
11320920
[Cr].[Ni]
These alloys are typically used to increase the resistivity of wire. They are also used in some dental restorations (fillings). It is commonly used in ceramic as an internal support. Nichrome wire is used for its ability to withstand the high temperatures that occur when clay work is fired in a kiln.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium wire
Nombre de nota 0.51mm (0.02 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Cantidad 100 m
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC cromo;níquel
Olor Odorless
Peso ≈1.86g/m
Formulario Alambre, ≈1,86g/m