Learn More
Cromita de níquel, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11313587
51.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12018-18-7
MFCD00064806
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12018-18-7
MFCD00064806
In mixing Nickel (II) Chromate with Aluminates or Cobalt Chromate, a binary compound known as a spinel is formed that is able to withstand temperatures up to 1000 °C. The products from these mixings can be used as oxidation-resistive components in airplane and space shuttle coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Nickel chromite
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 25 g
Fórmula lineal NiCr2O4
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.7