Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vaso de precipitados de níquel con reborde de vertido, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15493695
102.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
2000 ml
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Available in a range of capacities
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • El reborde de vertido facilita el vertido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Descripción Con reborde de vertido
Diámetro exterior (métrico) Superior: 63 mm; inferior: 57 mm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Níquel
Altura (métrico) 92 mm
Tipo Vaso de precipitados